Documents
R694274
(4-BROMOPHENYL)[2-(2-NAPHTHYL)-1,10B-DIHYDROPYRAZOLO[1,5-C][1,3]BENZOXAZIN-5-YL]METHANONE
AldrichCPR
About This Item
Formule linéaire :
C27H19BrN2O2
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
483.369
Numéro MDL:
Autres remarques