Principaux documents
R690457
6-AMINO-1-(4-BROMOPHENYL)-3-METHYL-4-(2-NITROPHENYL)-1,4-DIHYDROPYRANO[2,3-C]PYRAZOLE-5-CARBONITRILE
AldrichCPR
About This Item
Formule linéaire :
C20H14BrN5O3
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
452.27
Numéro MDL:
Autres remarques