R689076
ETHYL 7-BENZOYL-3-(4-FLUOROPHENYL)PYRROLO(1,2-C)PYRIMIDINE-5-CARBOXYLATE
AldrichCPR
About This Item
Formule linéaire :
C23H17FN2O3
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
388.402
Numéro MDL:
Autres remarques