Documents
R682594
7-((2-CHLORO-6-FLUOROBENZYL)OXY)-3-(4-METHYL-1,3-THIAZOL-2-YL)-2H-CHROMEN-2-ONE
AldrichCPR
About This Item
Formule linéaire :
C20H13ClFNO3S
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
401.847
Numéro MDL:
Autres remarques