Principaux documents
R682039
3-(4-FLUOROPHENYL)-5-METHYL-7H-FURO(3,2-G)CHROMEN-7-ONE
AldrichCPR
About This Item
Formule linéaire :
C18H11FO3
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
294.285
Numéro MDL:
Le tarif et la disponibilité ne sont pas disponibles actuellement.