Principaux documents
R678279
N'-{(E)-[2-(1,3-BENZOTHIAZOL-2-YLSULFANYL)-4-OXO-4H-PYRIDO[1,2-A]PYRIMIDIN-3-YL]METHYLIDENE}-3-NITROBENZOHYDRAZIDE
AldrichCPR
About This Item
Formule linéaire :
C23H14N6O4S2
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
502.534
Numéro MDL:
Autres remarques