Principaux documents
R677175
N-(6-METHYL-2-PYRIDINYL)CYCLOHEXANECARBOXAMIDE
AldrichCPR
About This Item
Formule linéaire :
C13H18N2O
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
218.301
Numéro MDL:
Autres remarques