Principaux documents
R676845
N-(3-ACETYLPHENYL)-4-METHYLBENZENESULFONAMIDE
AldrichCPR
About This Item
Formule linéaire :
C15H15NO3S
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
289.356
Numéro MDL:
Autres remarques