Principaux documents
R676748
N-(4-HYDROXYPHENYL)CYCLOHEXANECARBOXAMIDE
AldrichCPR
R676748-25MG
29,20 €
29,20 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Changer de vue
R676748-25MG
29,20 €
About This Item
Formule linéaire :
C13H17NO2
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
219.286
Numéro MDL:
29,20 €