Principaux documents
R675032
ETHYL 2-[(2,2-DIMETHYLPROPANOYL)AMINO]-5,6-DIHYDRO-4H-CYCLOPENTA[B]THIOPHENE-3-CARBOXYLATE
AldrichCPR
About This Item
Formule linéaire :
C15H21NO3S
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
295.404
Numéro MDL:
Autres remarques