Principaux documents
R672769
BUTYL 3-(((3,5-DIMETHYLPHENOXY)ACETYL)AMINO)BENZOATE
AldrichCPR
About This Item
Formule linéaire :
C21H25NO4
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
355.438
Numéro MDL:
Autres remarques