Principaux documents
R672548
PROPYL 4-(((1,3-DIOXO-1,3-DIHYDRO-2H-ISOINDOL-2-YL)ACETYL)AMINO)BENZOATE
AldrichCPR
About This Item
Formule linéaire :
C20H18N2O5
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
366.377
Numéro MDL:
Autres remarques