Principaux documents
R672440
2-CL-BENZALDEHYDE (5-(2,5-DI-CL-BENZYL)4-OXO-1,3-THIAZOLIDIN-2-YLIDENE)HYDRAZONE
AldrichCPR
About This Item
Formule linéaire :
C17H12Cl3N3OS
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
412.728
Numéro MDL:
Autres remarques