Principaux documents
R671339
1-(4-FLUOROPHENYL)-3-(5-(4-METHOXYPHENYL)-2-FURYL)-2-PROPEN-1-ONE
AldrichCPR
About This Item
Formule linéaire :
C20H15FO3
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
322.339
Numéro MDL:
Autres remarques