Principaux documents
R663948
6-METHYLBENZIMIDAZO(1,2-C)QUINAZOLINE
AldrichCPR
About This Item
Formule linéaire :
C15H11N3
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
233.275
Numéro MDL:
Le tarif et la disponibilité ne sont pas disponibles actuellement.