Principaux documents
R663107
BENZALDEHYDE (7-ISOPENTYL-3-METHYL-2,6-DIOXO-2,3,6,7-TETRAHYDRO-1H-PURIN-8-YL)HYDRAZONE
AldrichCPR
About This Item
Formule linéaire :
C18H22N6O2
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
354.415
Numéro MDL:
Autres remarques