Principaux documents
R662011
1-(4-CHLOROPHENYL)-3-(3-(4-METHYLPHENYL)-1-PH-1H-PYRAZOL-4-YL)-2-PROPEN-1-ONE
AldrichCPR
About This Item
Formule linéaire :
C25H19ClN2O
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
398.896
Numéro MDL:
Autres remarques