R660760
3-(2-CHLOROETHYL)-1-ME-6,7-DIHYDRO(1,3)THIAZOLO(2,3-F)PURINE-2,4(1H,3H)-DIONE
AldrichCPR
About This Item
Formule linéaire :
C10H11ClN4O2S
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
286.742
Numéro MDL:
Autres remarques