Principaux documents
R657832
3-(METHOXYCARBONYL)-2-METHYL-1-BENZOFURAN-5-YL 5-(ACETYLOXY)-2-METHYL-1-BENZOFURAN-3-CARBOXYLATE
AldrichCPR
About This Item
Formule linéaire :
C23H18O8
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
422.395
Numéro MDL:
Autres remarques