Principaux documents
R657417
METHYL 5-(BENZOYLOXY)-2-METHYL-1-BENZOFURAN-3-CARBOXYLATE
AldrichCPR
About This Item
Formule linéaire :
C18H14O5
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
310.309
Numéro MDL:
Autres remarques