Principaux documents
R656550
4-(2-(2-CHLOROPHENYL)-4-((4-CHLOROPHENYL)SULFONYL)-1,3-OXAZOL-5-YL)MORPHOLINE
AldrichCPR
10MG
29,20 €
29,20 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Changer de vue
10MG
29,20 €
About This Item
Formule linéaire :
C19H16Cl2N2O4S
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
439.32
Numéro MDL:
29,20 €