Principaux documents
R655945
DIETHYL 2,2,2-TRICHLORO-1-((2-CHLOROBENZOYL)AMINO)ETHYLPHOSPHONATE
AldrichCPR
About This Item
Formule linéaire :
C13H16Cl4NO4P
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
423.063
Numéro MDL:
Autres remarques