Principaux documents
R655554
N'-(1-(3-PYRIDINYL)ETHYLIDENE)-2-(2-THIENYL)ACETOHYDRAZIDE
AldrichCPR
About This Item
Formule linéaire :
C13H13N3OS
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
259.332
Numéro MDL:
Autres remarques