R654590
N'-[(E)-(3,4-DIHYDROXYPHENYL)METHYLIDENE]-2-{[5-(3,4-DIMETHOXYPHENYL)-4-PHENYL-4H-1,2,4-TRIAZOL-3-YL]SULFANYL}ACETOHYDRAZIDE
AldrichCPR
About This Item
Formule linéaire :
C25H23N5O5S
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
505.557
Numéro MDL:
Autres remarques