Documents
R653314
4-(((4-BENZYL-1-PIPERAZINYL)IMINO)METHYL)-2-METHOXYPHENYL ACETATE
AldrichCPR
About This Item
Formule linéaire :
C21H25N3O3
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
367.452
Numéro MDL:
Autres remarques