Principaux documents
R649090
5-(4-FLUOROPHENYL)-2-(2-METHYLPHENYL)-3-(4-PYRIDINYL)DIHYDRO-2H-PYRROLO[3,4-D]ISOXAZOLE-4,6(3H,5H)-DIONE
AldrichCPR
About This Item
Formule linéaire :
C23H18FN3O3
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
403.417
Numéro MDL:
Autres remarques