Principaux documents
R648450
(2-((((2-FURYLMETHYL)THIO)ACETYL)AMINO)-1,3-THIAZOL-4-YL)ACETIC ACID
AldrichCPR
About This Item
Formule linéaire :
C12H12N2O4S2
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
312.368
Numéro MDL:
Autres remarques