Principaux documents
R642606
N-(2-CHLORO-5-(TRIFLUOROMETHYL)PHENYL)-2-(2-METHOXYPHENOXY)ACETAMIDE
AldrichCPR
About This Item
Formule linéaire :
C16H13ClF3NO3
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
359.735
Numéro MDL:
Autres remarques