Principaux documents
R641669
3-ISOBUTYL-5-(2-METHOXYBENZYLIDENE)-2-THIOXO-1,3-THIAZOLIDIN-4-ONE
AldrichCPR
About This Item
Formule linéaire :
C15H17NO2S2
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
307.436
Numéro MDL:
Autres remarques