Documents
R640778
N-(2,2,2-TRICHLORO-1-((2-TOLUIDINOCARBOTHIOYL)AMINO)ETHYL)PROPANAMIDE
AldrichCPR
About This Item
Formule linéaire :
C13H16Cl3N3OS
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
368.715
Numéro MDL:
Autres remarques