R640700
DIETHYL 2,2,2-TRICHLORO-1-((3-METHYLBENZOYL)AMINO)ETHYLPHOSPHONATE
AldrichCPR
About This Item
Formule linéaire :
C14H19Cl3NO4P
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
402.645
Numéro MDL:
Autres remarques