Documents
R635197
5-(4-METHOXY-PH)-2,3-DIPHENYLDIHYDRO-2H-PYRROLO(3,4-D)ISOXAZOLE-4,6(3H,5H)-DIONE
AldrichCPR
About This Item
Formule linéaire :
C24H20N2O4
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
400.438
Numéro MDL:
Autres remarques