Documents
R634492
(2E)-2-{[3-(4-ISOPROPYLPHENYL)-1-PHENYL-1H-PYRAZOL-4-YL]METHYLENE}[1,3]THIAZOLO[3,2-A]BENZIMIDAZOL-3(2H)-ONE
AldrichCPR
About This Item
Formule linéaire :
C28H22N4OS
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
462.578
Numéro MDL:
Autres remarques