Principaux documents
R633194
ETHYL 5-((4-NITROBENZOYL)OXY)-2-PHENYL-1-BENZOFURAN-3-CARBOXYLATE
AldrichCPR
About This Item
Formule linéaire :
C24H17NO7
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
431.406
Numéro MDL:
Autres remarques