Principaux documents
R632481
METHYL ((2-OXO-4-PHENYL-2H-BENZO(H)CHROMEN-7-YL)OXY)ACETATE
AldrichCPR
About This Item
Formule linéaire :
C22H16O5
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
360.37
Numéro MDL:
Autres remarques