Principaux documents
R632287
7-((4-CHLOROBENZYL)OXY)-4-METHYL-2H-CHROMEN-2-ONE
AldrichCPR
About This Item
Formule linéaire :
C17H13ClO3
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
300.744
Numéro MDL:
Le tarif et la disponibilité ne sont pas disponibles actuellement.