Principaux documents
R622478
METHYL 5-AMINO-1-(3,4-DIMETHYLPHENYL)-1H-1,2,3-TRIAZOLE-4-CARBOXYLATE
AldrichCPR
About This Item
Formule linéaire :
C12H14N4O2
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
246.271
Numéro MDL:
Autres remarques