Principaux documents
R607959
8-METHYL-7-((4-METHYLBENZYL)OXY)-4-PHENYL-2H-CHROMEN-2-ONE
AldrichCPR
About This Item
Formule linéaire :
C24H20O3
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
356.425
Numéro MDL:
Autres remarques