Documents
R607495
N'-(9H-FLUOREN-9-YLIDENE)-2-(4-METHYLPHENYL)-4-QUINOLINECARBOHYDRAZIDE
AldrichCPR
About This Item
Formule linéaire :
C30H21N3O
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
439.521
Numéro MDL:
Autres remarques