R605824
6-AMINO-4-{2-[(2-CHLOROBENZYL)OXY]PHENYL}-3-METHYL-1,4-DIHYDROPYRANO[2,3-C]PYRAZOLE-5-CARBONITRILE
AldrichCPR
About This Item
Formule linéaire :
C21H17ClN4O2
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
392.848
Numéro MDL:
Autres remarques