Principaux documents
R603902
9-((ACETYLOXY)IMINO)-N(2),N(2),N(7),N(7)-TETRA-ME-9H-FLUORENE-2,7-DISULFONAMIDE
AldrichCPR
R603902-10MG
29,20 €
29,20 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Changer de vue
R603902-10MG
29,20 €
About This Item
Formule linéaire :
C19H21N3O6S2
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
451.524
Numéro MDL:
29,20 €