Principaux documents
R603155
6-AMINO-4-[2-(BENZYLOXY)-5-BROMOPHENYL]-3-METHYL-1,4-DIHYDROPYRANO[2,3-C]PYRAZOLE-5-CARBONITRILE
AldrichCPR
About This Item
Formule linéaire :
C21H17BrN4O2
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
437.299
Numéro MDL:
Autres remarques