Key Documents
R599751
3-(4-(DIMETHYLAMINO)PHENYL)-1,5-DIPHENYL-1,5-PENTANEDIONE
AldrichCPR
About This Item
Formule linéaire :
C25H25NO2
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
371.484
Numéro MDL:
Autres remarques