Principaux documents
R597783
5-(4-CHLOROANILINO)-1,3-THIAZOLIDINE-2,4-DIONE
AldrichCPR
About This Item
Formule linéaire :
C9H7ClN2O2S
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
242.685
Numéro MDL:
Le tarif et la disponibilité ne sont pas disponibles actuellement.