Principaux documents
R597163
3-(3-BROMO-4-METHOXYPHENYL)-N-(1,3-THIAZOL-2-YL)ACRYLAMIDE
AldrichCPR
About This Item
Formule linéaire :
C13H11BrN2O2S
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
339.213
Numéro MDL:
Autres remarques