Principaux documents
R595756
N-((4-METHOXYPHENYL)((PHENYLACETYL)AMINO)METHYL)-2-PHENYLACETAMIDE
AldrichCPR
About This Item
Formule linéaire :
C24H24N2O3
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
388.47
Numéro MDL:
Autres remarques