Principaux documents
R594210
2-NITRO-N-(3-((2-NITROBENZOYL)AMINO)PHENYL)BENZAMIDE
AldrichCPR
About This Item
Formule linéaire :
C20H14N4O6
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
406.358
Numéro MDL:
Le tarif et la disponibilité ne sont pas disponibles actuellement.