R594164
N(1)-(1-BUTYL-3-METHYL-1H-PYRAZOLO[3,4-B]QUINOLIN-4-YL)-N(2),N(2)-DIETHYL-1,2-ETHANEDIAMINE DIHYDROCHLORIDE
AldrichCPR
About This Item
Formule linéaire :
C21H33Cl2N5
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
426.437
Numéro MDL:
Autres remarques