Principaux documents
R593516
METHYL 2-(2-(4-OXO-3(4H)-QUINAZOLINYL)ETHOXY)BENZOATE
AldrichCPR
About This Item
Formule linéaire :
C18H16N2O4
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
324.339
Numéro MDL:
Autres remarques