Principaux documents
R591467
4-TERT-BUTYL-N-(4-CHLORO-2-NITROPHENYL)BENZAMIDE
AldrichCPR
About This Item
Formule linéaire :
C17H17ClN2O3
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
332.79
Numéro MDL:
Autres remarques